Print…
Tampas roscadas com membrana, para frascos de laboratório, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
215-0089EA 20.95 EUR
215-0089
Tampas roscadas com membrana, para frascos de laboratório, DURAN®
Tampas Tampas para Frascos
De PP azul, com membrana de PTFE soldada, de 0,2 µm.
  • Resistentes ao calor até 140 °C
  • Membrana de 2 vias, com equalização de pressão de 0,1 bar
  • Ideais para processos de autoclavagem
Adequadas para todas as roscas GL. Ideais para conter e armazenar líquidos que libertam gás, especialmente produtos químicos perigosos. A tampa roscada com membrana permeável ao gás reduz o risco de sobrepressão e ajuda a impedir a formação de vácuo. Impede a infiltração de líquidos e partículas de sujidade, para que o conteúdo do frasco permaneça esterilizado.