Print…
Procurou por: Tampas para Frascos
209  resultados encontrados
SearchResultCount:"209"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (331-0227)
Fornecedor: LAB3 OWN PRODUCTION
Descrição: Screw cap, PP, white, with PTFE liner, VWR®, Rosca: 28,00 mm
UOM: 1 * 2.850 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: screw cap, Para: Wide neck bottles, Rosca: 65 mm, Para frascos: 1000/1500/2000 ml, Boca larga
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Vent cap for 125 ml
Código de Artigo: (732-3645)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Sterile vented cap indivually wrapped, green, for 2000 ml bottes
UOM: 1 * 24 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Screw cap, Para: bottles, Rosca: 28 mm
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Spare caps are designed for use with either narrow mouth or wide mouth VWR® carboys
Promoção
Código de Artigo: (13015558.)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Cap for glass bottle with PTFE, DIN 45, Para: Glass bottle with PTFE
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (331-0322)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Screw caps, tamper evident, Rosca: 28 mm, Cor: branco, PP, Para: Sampling bottles
UOM: 1 * 5.000 unid.
Fornecedor: DWK Life Sciences
Descrição: De PBT vermelho, sem vedantes.
Promoção
Fornecedor: DWK Life Sciences
Descrição: PP.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: PP, branco com vedações TPE e tampas TPE.
Fornecedor: DWK Life Sciences
Descrição: These stretchable silicone lids are used to close round and square vessels and are available in three sizes and colours, as well as a set of three.
Fornecedor: Bohlender
Descrição: PTFE.
Código de Artigo: (BOHLD651-08)
Fornecedor: Bohlender
Descrição: Blue screw cap and distributor body both made of PTFE.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Bohlender
Descrição: PTFE.
Promoção
Código de Artigo: (BOHLD606-08)
Fornecedor: Bohlender
Descrição: Green screw cap, made of glass-fibre reinforced PP, and distributor body made of PP.
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 209
no targeter for Bottom