Print…
Procurou por: Tampas
488  resultados encontrados
SearchResultCount:"488"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: VWR®, Tampa para vials de cromatografia, Crimp caps with septa, open top, pressure release, Dureza: 50° shore A, Septo: Grey butyl, Espessura: 3,0 mm
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Screw cap, Para: bottles, Rosca: 25 mm
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: screw cap, Para: Wide neck bottles, Rosca: 32 mm, Para frascos: 50/100 ml, Boca larga
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Plug seal cap for 5000 ml
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: VWR®, Tampa para vials de cromatografia, PP, Tipo: Screw cap, PP, with metal foil/pulp liner
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: VWR®, Tampa para vials de cromatografia, De PE, Ø: 11 mm, Tipo: PE pink, hard version, Dureza: 45° shore A, Septo: PTFE red/silicone white/PTFE red, Espessura: 1,0 mm
Promoção
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: VWR®, Tampa para vials de cromatografia, Snap caps, open top, approved IM quality, Dureza: 45° shore A, Septo: Red rubber/beige PTFE, Espessura: 1,0 mm
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: VWR®, Tampa para vials de cromatografia, PP, Screw caps, closed top, high purity, Dureza: 55° shore A, Septo: White silicone/red PTFE, Espessura: 1,0 mm
Código de Artigo: (548-0153)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: De PE transparente. Combinações de tampas com orifício central de 4,3 mm e septos.
UOM: 1 * 1.000 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: VWR®, Tampa para vials de cromatografia, PP, Screw caps with septa, open top, 8-425 thread, Dureza: 45° shore A, Septo: Transparent blue silicone/white PTFE, Espessura: 1,3 mm
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: As tampas Safe-T-Flex têm um design único, flexível e auto-selante. Prendem-se firmemente ao lado de fora do rebordo do tubo e podem ser removidas uma...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: VWR®, Tampa para vials de cromatografia, Aço, Screw caps with septa, closed top, magnetic, Dureza: 55° shore A, Septo: Red butyl/grey PTFE, Espessura: 1,6 mm
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: VWR®, Tampa para vials de cromatografia, 8 mm PE-plug with insertion barrier
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: VWR®, Tampa para vials de cromatografia, Screw caps with septa, open top, 10-425 thread, Dureza: 60° shore A, Septo: Red-orange natural rubber/transparent TEF, Espessura: 1,3 mm
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: VWR®, Tampa para vials de cromatografia, Crimp caps with septa, open top, with roll grove, Septo: Aluminium liner (sealed by TPF o-ring), Espessura: 0,1 mm
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Tampa para vials de cromatografia, Screw caps with septa, closed top, Dureza: 50° shore A, Septo: Cream silicone/red PTFE, Espessura: 1,5 mm
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 488
no targeter for Bottom