Print…
Pinças para tubos
Fornecedor: Bel-Art Products, a part of SP
229-0322EA 42 EUR
229-0322
Pinças para tubos
Pinças /Clamps Pinças para tubos
De acetal, azul. Ideais para fixar com firmeza tubos com uma espessura de parede de 0,82 mm ou mais fina.
  • Maxilas dentadas com 27 mm de comprimento para garantir uma fixação segura
  • Boa resistência a produtos químicos, excelente resistência térmica
  • Fáceis de fixar a qualquer ponto do tubo sem necessidade de desconexão deste