Print…
VWR®, Clipes para juntas cónicas com esmerilado normalizado
Fornecedor: VWR
VWR®
232-0054EA 9.8 EUR
232-0054 232-0053 232-0058 232-0057 232-0056 232-0055
VWR®, Clipes para juntas cónicas com esmerilado normalizado
Pinças /Clamps Pinças para juntas NS
PTFE com mola interna de aço. Muito estável, seguro e durável, fácil de usar.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Resistente a temperaturas entre -200 e +280 °C
Muito estáveis, seguras e duráveis, fáceis de usar.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Resistente a temperaturas entre -200 e +280 °C