Print…
Pinça com três garras
Fornecedor: Avantor
241-0019EA 107 EUR
241-0019
Pinça com três garras
Pinças /Clamps Pinças de uso geral
De liga de alumínio Laboral.
  • Com dois parafusos serrilhados, fáceis de enroscar, para o ajuste independente de cada um dos dedos da pinça