Print…
Pinças
Fornecedor: VWR
VWR®
241-0032EA 28.8 EUR
241-0032
Pinças
Pinças /Clamps Pinças de uso geral
Liga de alumínio Laboral.
  • Maxilas redondas, revestidas a vinil, para proteger os materiais em que a pinça é utilizada
  • Com dois parafusos serrilhados, fáceis de enroscar, para ajuste independente de cada uma das maxilas móveis