Print…
Pinças para buretas
Fornecedor: VWR Collection
VWR®
241-0043EA 35.8 EUR
241-0043
Pinças para buretas
Pinças /Clamps Pinças de uso geral
De vinil, preto. Modelo simples.
  • Para duas buretas até 12 mm de diâmetro
  • Ajuste fácil da altura
  • Pode ser fixada a varetas verticais com parafusos serrilhados
Modelo simples.
  • Para duas buretas até 12 mm de diâmetro
  • Ajuste fácil da altura
  • Pode ser fixada a varetas verticais com parafusos serrilhados