Print…
Pinça, quatro garras
Fornecedor: VWR
VWR®
241-0029EA 153 EUR
241-0029
Pinça, quatro garras
Pinças /Clamps Pinças de uso geral
De aço inoxidável.
  • Design robusto, vareta da pinça com diâmetro de 12 mm, 140 mm de comprimento
  • Com dois parafusos serrilhados, fáceis de enroscar, para ajuste independente dos dedos de aperto