Print…
Pinças para suportes com vareta flexível
Fornecedor: VWR Collection
VWR®
241-0040EA 75.6 EUR
241-0040
Pinças para suportes com vareta flexível
Pinças /Clamps Pinças de uso geral
De liga de alumínio Laboral. Pinça com braço flexível, vareta de montagem com 12 mm de diâmetro e 200 mm de comprimento.
  • Mandíbulas redondas cobertas de vinil para proteger itens presos
  • Braço flexível conveniente tem uma carga máxima de 500 g
Pinça com braço flexível, vareta de montagem com 12 mm de diâmetro e 200 mm de comprimento.
  • Maxilas redondas, revestidas a vinil, para proteger os artigos em que a pinça é utilizada
  • Gama de aperto: 15-65 mm
  • O braço prático e flexível suporta uma carga máxima de 500 g