Print…
Pinças
Fornecedor: Usbeck
241-7314EA 9.3 EUR
241-7314 241-7316 241-7315 241-0254
Pinças
Pinças /Clamps Pinças de uso geral
Zinc die-cast, powder coated.
  • As maxilas das pinças são revestidas com uma camada de cortiça para proteger os materiais em que a pinça é utilizada
  • Sem noz para fixação
  • Com parafusos de orelhas para uma fixação rápida e fácil