Print…
Agulhas e ansas de inoculação
Fornecedor: VWR, part of Avantor
VWR®
612-2495EA 204 EUR
612-2495 612-2496 612-2497 612-2498 612-2494
Agulhas e ansas de inoculação
Espalhadores de células Ansas e Agulhas de Inoculação
De PS, esterilizadas. Ansas de inoculação calibradas descartáveis concebidas em plástico rígido ou flexível para abranger diversas aplicações e preferências dos microbiólogos.
  • Codificação por cores para facilitar a identificação dos produtos
  • Embalagem prática em tubos à prova de viragem com tampa de encaixar resselável
  • É fácil, rápido e seguro aceder às ansas de inoculação, sem ser necessário recorrer a um suporte extra
  • As ansas de inoculação têm uma superfície ultra lisa, para uma fácil inoculação, e 210 mm de comprimento
Fornecimento: certificado de calibração fornecido em cada embalagem.