Print…
Inoculating loops, metal
Fornecedor: COPAN Diagnostics
612-2671EA 119 EUR
612-2671 612-2672 612-2673 612-2670 612-2668 612-2669
Inoculating loops, metal
Espalhadores de células Ansas e Agulhas de Inoculação
Esses aros de níquel-cromo metálico estão disponíveis não calibrados em uma variedade de tamanhos com diâmetros internos (Ø) de 2, 3, 4 ou 5 mm ou tamanhos calibrados de 1 μl e 10 μl, para realizar culturas quantitativas de amostras, como exame de urina.
  • As alças têm superfícies totalmente lisas e não cortam ou arrancam o meio do ágar quando se riscam as culturas de placas
  • Durável níquel-cromo 80/20 com haste flexível de metal torcido para flexibilidade e resfriamento rápido após a esterilização
  • Projetado para ser durável e duradouro, além de ser mais econômico do que o platina-ródio
Embalagem: Non calibrated loops are supplied in tubes containing 25 loops; calibrated loops are supplied individually in tubes with a Certificate of Calibration.