Print…
Ansas de inoculação e agulhas
Fornecedor: VWR, part of Avantor
VWR®
612-9359EA 81.6 EUR
612-9359 612-9366 612-9362 612-9361 612-9360
Ansas de inoculação e agulhas
Espalhadores de células Ansas e Agulhas de Inoculação
De PS, esterilizadas.
  • Embaladas em embalagens resseláveis
  • A pega tem um formato hexagonal para um manuseamento fácil e seguro
  • Esterilização por radiação gama
As embalagens resseláveis podem ser facilmente abertas com uma mão. As ansas de inoculação e as agulhas são colocadas no saco de cabeça para baixo, de modo a manter a pureza tanto quanto possível. As ansas de inoculação estão codificadas por cores e estão disponíveis nas versões rígida ou flexível. Está disponível um suporte opcional para os sacos.
Fornecimento: Fornecido com um certificado de calibração por caixa.
Embalagem: 40 por saco.