Print…
Espalhadores de células
Fornecedor: Simport
391-3015EA 91.3 EUR
391-3015
Espalhadores de células
Espalhadores de células Espalhadores de células
PS, estéril.
  • Dispensa a esterilização por chama
  • Concebido para a distribuição fácil de células na superfície da placa com ágar
  • Fornecido estéril em embalagens individuais
Handle length: 176 mm
Head spreader width: 36 mm