Print…
Câmaras de culturas de células para gaseificação activa, Nunc™
Fornecedor: Thermo Scientific
Nunc™
734-1366EA 1380 EUR
734-1366 734-1367 734-1339
Câmaras de culturas de células para gaseificação activa, Nunc™
Bioreactores
De PS, esterilizados. Para a produção, à escala industrial, de, por exemplo, vacinas, anticorpos monoclonais ou produtos farmacêuticos. O sistema de fluxo de gás patenteado garante a presença de uma atmosfera controlada nos suportes de cultura através da distribuição uniforme da mistura de gás definida pelo utilizador, activamente bombada através do filtro pré-montado. As células que exigem oxigénio e que são sensíveis ao pH, em especial, poderão tirar proveito da atmosfera controlada.
  • O gás é distribuído de modo uniforme tanto entre os suportes, como em cada um dos suportes individuais
  • O tratamento da superfície garante condições excelentes para a fixação e o crescimento celulares
  • Disponíveis em versões de 4, 10 e 40 suportes para um escalonamento fácil
  • Risco de contaminação baixo
  • Compatíveis com o equipamento de manuseamento automático ou manual da Nunc™
Medidas do tabuleiro (C×L): 335×205 mm
Acessórios: *O Starter kit inclui: conector para PC, filtro de ventilação, tampa adaptadora para filtro branca, tampas, pinça para tubos e tubos de silicone.