Print…
VWR®, Suportes de segurança para frascos
Fornecedor: VWR
VWR®
VWRU56608-972EA 0 EUR
VWRU56608-972 VWRU56608-975 VWRU56608-980 611-1385 611-1384 VWRU56608-982 611-1383 VWRU56608-970 611-1382 611-1381
VWR®, Suportes de segurança para frascos
Transportadores Porta-garrafas
De borracha colorida.
  • Resistentes a temperaturas de −45 a +110 °C; esterilizável a vapor
  • Anéis de posicionamento colocados no fundo do recipiente garantem a existência de uma folga de cerca de 25 mm entre o frasco e a parede do recipiente
  • Pega com formato ergonómico especial para proporcionar conforto durante o transporte
Estes suportes de transporte, muito resistentes à tração, foram concebidos para assegurar o transporte seguro de frascos contendo ácidos, bases e solventes.
Small carriers
Hold bottles with a capacity of 0,5 or 1 litre.
Large carriers
Hold bottles with a capacity of 2,5 or 4 litres.