Print…
Porta-frascos de segurança, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
215-7991EA 83.6 EUR
215-7991
Porta-frascos de segurança, Nalgene®
Transportadores Porta-garrafas
  • Frascos redondos ou quadrados
  • Resistente ao calor até 135ºC e autoclavável
  • Pega telecópica para melhor armazenamento
Porta-garrafas adequados para transporte e armazenamento de até 8 frascos de 500 ml.