Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (2)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Dispositivos de transporte de material de risco biológico
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/53/20236953.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"2"
Ordenar por:
Fornecedor:  KARTELL
Descrição:   Caixa de segurança para tubos e recipientes, plastilab®, PC, L×P×A: 330×175×180 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Thermo Scientific
Descrição:   Contentor para tubos de ensaio, Nalgene®, PC, L×P×A: 184×368×171 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 2  de 2