Print…
Procurou por: Transportadores
37  resultados encontrados
SearchResultCount:"37"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Merck
Descrição: These bucket-style bottle carriers are essential safety equipment for transportation of hazardous chemicals.
Código de Artigo: (1.02547.0005)
Fornecedor: Merck
Descrição: Recipiente para frascos de segurança, Para: 1 and 2,5 l glass bottles with S40 thread
UOM: 1 * 5 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: De borracha colorida.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: The safety bottle carrier provides a safe and reliable way to transport a variety of bottled reagents in the lab. Available in 1,5 and 4,5 L capacitie...
Novo produto
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Estes recipientes são indicados para o transporte de amostras biológicas.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These bottle carriers are made from polyamide coated stainless steel.
Código de Artigo: (215-3582)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Recipiente para frascos de segurança, Cor: branco
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Recipiente para frascos de segurança, VWR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: HDPE.
Fornecedor: BOCHEM
Descrição: Safety transport container, made of stainless steel, for laboratory bottles.
Código de Artigo: (NALG6565-0001)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: HDPE, blue.
UOM: 1 * 4 unid.
Código de Artigo: (WILMWG-6192)
Fornecedor: SP Industries
Descrição: Made from unbreakable polymer material with a snap-on cap, these tube carriers feature a shirt clip that keeps it secured in lab coat pockets.
UOM: 1 * 3 unid.
Código de Artigo: (215-7991)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: Safety bottle carrier, Nalgene®, PC, Para: 8 frascos de 500 ml
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: HUPFER METALLWERKE
Descrição: Aço inoxidável ou aço, revestido.
Promoção
Código de Artigo: (139-3120)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: HDPE. Foam inserts.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: Bottle carrier, Nalgene®, PP, L×P×A: 378×241×114 mm
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 37
no targeter for Bottom