Print…
Procurou por: Cabos
39  resultados encontrados
SearchResultCount:"39"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Avantor Fluid Handling
Descrição: Easily connect your Masterflex® drive to a PLC or other control device.
Fornecedor: Avantor Fluid Handling
Descrição: Create your own cable for optimization of your Masterflex® drive.
Código de Artigo: (444-2853)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Cable, IEC power cord, Euro plug
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Avantor Fluid Handling
Descrição: Increase modular drive flexibility with extended cable lengths.
Código de Artigo: (MFLX22050-54)
Fornecedor: Avantor Fluid Handling
Descrição: Optimize performance of your Masterflex® pump.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Cable, Cabo de 1 m com conector DIN, coaxial, Coax54, Comp.: 1 m
Código de Artigo: (MFLX77095-02)
Fornecedor: Avantor Fluid Handling
Descrição: Make the most of your Liqui-Sense leak detector with suitable replacement parts.
UOM: 1 * 106,68 cm
Fornecedor: Avantor Fluid Handling
Descrição: Displays instantaneous, total and accumulated flow rates.
Código de Artigo: (700-0853)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Replacement cables suitable for all PerfectBlue™ electrophoresis systems and blotting systems, and are compatible with the majority of commercially av...
UOM: 1 * 1 PAR
Código de Artigo: (MFLX22050-60)
Fornecedor: Avantor Fluid Handling
Descrição: Optimize performance of your Masterflex® pump.
UOM: 1 * 304,8 cm
Fornecedor: Avantor Fluid Handling
Descrição: Optimize performance of your Masterflex® MasterSense™ or Ismatec® Reglo Touchscreen pump.
Código de Artigo: (MFLX22050-58)
Fornecedor: Avantor Fluid Handling
Descrição: Optimize performance of your Masterflex® pump.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Bohlender
Descrição: PTFE, 4-pole measuring cable and Lemo coupling. It is suitable for all BOLA temperature probes with coupling type Lemo, socket size 1.
Fornecedor: Brady
Descrição: Cable, Nylon cable ties, width 3,5 mm, Comp.: 14 cm
Fornecedor: WTW
Descrição: Cable, AS/IDS-1,5, cabo de ligação para sensores IDS com conector à prova de água, comprimento de 1,5 m, Comp.: 1,5 m
Fornecedor: Bohlender
Descrição: Cables connect waste caps with electronic fill level control or sensors to a b.safe display to monitor the fill level.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 39
no targeter for Bottom