Print…
Buretas, Pellet, com torneira intermédia, SILBERBRAND
Fornecedor: Brand
SILBERBRAND
612-9917EA 351 EUR
612-9917
Buretas, Pellet, com torneira intermédia, SILBERBRAND
Buretas
De vidro borossilicato âmbar 5.4, classe B.
25 ml: Error limits according to class B, DIN EN ISO 385.
50 ml: DIN EN ISO 385, class B.
*Total height includes the reservoir bottle.
Fornecimento: Fornecidas com frasco de vidro de 2 L.