Print…
Microburetas de Bang, torneira lateral, Schellbach, BLAUBRAND®
Fornecedor: Brand
612-9948EA 233 EUR
BRND24597
Microburetas de Bang, torneira lateral, Schellbach, BLAUBRAND®
Boro 3.3, classe AS, DE-M marcação.
  • Calibradas para escoamento "Ex"
  • Escala Schellbach, marcas em toda a volta nas graduações maiores
  • Com base
With interchangeable needle-valve stopcock with PTFE spindle (PTFE key in the intermediate stopcock).
Comprimento: 900 mm excepto para 2 ml: 660 mm
Certificações: DIN EN ISO 385
Informações de encomenda: Supplied with a batch certificate. Burettes are also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.