Print…
Recipientes para gelo, retangulares
Fornecedor: Bel-Art
216-6930EA 156 EUR
BELAM188489101 BELAM188489102
Recipientes para gelo, retangulares
Polímero colorido
  • Gama de temperaturas: –196 a +93 °C
  • Resistente a produtos químicos, impermeável a humidade e odores, inquebrável em condições normais
  • Durável, empilhável, leve
Ideal para o armazenamento e transporte de amostras termicamente sensíveis em gelo, caldas de álcool, banhos-maria entre outros.