Print…
Procurou por: Baldes
45  resultados encontrados
SearchResultCount:"45"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (331-0114)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Buckets made of white food grade PP.
UOM: 1 * 30 L
Fornecedor: BÜRKLE
Descrição: Made of PP, white.
Fornecedor: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Descrição: Universal multipurpose rectangular PP buckets with handle.
Fornecedor: BOCHEM
Descrição: Buckets, stainless steel 18/10.
Fornecedor: BÜRKLE
Descrição: HDPE, white or black.
Fornecedor: CONTEC
Descrição: Improved, versatile, multiple bucket system for use with flat and curved Contec® mops.
Novo produto
Fornecedor: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Descrição: Standard for Clino® system trolleys, rectangular bucket with handle. Also suitable for the pre-preparation of textiles.
Fornecedor: BOCHEM
Descrição: Stainless steel 18/10.
Fornecedor: BÜRKLE
Descrição: Made of PE, transparent.
Fornecedor: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Descrição: Standard bucket, rectangular, made of PP, with stainless steel handle, for Clino® system trolleys.
Código de Artigo: (CONT2743S)
Fornecedor: CONTEC
Descrição: Twin Bucket is an autoclavable 20 L divided bucket made of durable PP with a curved stainless steel wringer.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: BÜRKLE
Descrição: Made of PP, translucent.
Fornecedor: RSG
Descrição: Aço inoxidável, à prova de ferrugem, acabamento polido.
Fornecedor: BÜRKLE
Descrição: LLDPE, white.
Código de Artigo: (216-0093)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: HDPE, branco com bico.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Kautex
Descrição: HDPE, com graduação.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 45
no targeter for Bottom