Print…
VWR®, Escovilhões de limpeza para frascos
Fornecedor: VWR
VWR®
149-0207EA 23.9 EUR
149-0207 149-0205 149-0206
VWR®, Escovilhões de limpeza para frascos
Escovilhões
Cerdas pretas, com pega de arame. O design especial permite limpar os frascos em profundidade e eficazmente.
  • As cerdas juntam-se e tornam a separar-se depois de passarem pelo gargalo do frasco
  • Ponta atada duas vezes, para minimizar o perigo de riscos e para melhorar a intensidade de limpeza
  • Com argola para pendurar