Print…
VWR®, Escovilhões de limpeza para frascos e balões
Fornecedor: VWR
VWR®
149-0106EA 41.5 EUR
149-0106
VWR®, Escovilhões de limpeza para frascos e balões
Escovilhões
Ideais para a limpeza de frascos e balões. Cerdas naturais brancas, com pega de plástico.
  • A pega de plástico flexível e pivotante permite limpar cuidadosamente todas as superfícies curvas de frascos e balões
  • Autoclaváveis
  • Pega confortável e extralarga para uma aderência segura