Print…
VWR®, Escovilhões de limpeza para balões
Fornecedor: VWR
VWR®
149-0105EA 17.4 EUR
149-0105
VWR®, Escovilhões de limpeza para balões
Escovilhões
Nylon preto, pega de Madeira. Estes escovilhões de limpeza são especialmente indicados para a limpeza de balões e garrafões.
  • Secção basculante para fácil limpeza de fundos e cantos
  • Para a limpeza da curva interna superior de balões e garrafões
  • Pega de madeira com argola para pendurar