Print…
VWR®, Escovilhões de limpeza para recipientes pequenos
Fornecedor: VWR
149-0203EA 17.3 EUR
17145-049 149-0203
VWR®, Escovilhões de limpeza para recipientes pequenos
Escovilhões
Brancos, de nylon, com pega de arame. Estes escovilhões de limpeza foram especialmente concebidos para limpar tubos e afins, e uma grande variedade de recipientes pequenos.
  • Com ponta arredondada para uma limpeza suave mas minuciosa
  • Pega de arame
  • Com argola para pendurar