Print…
VWR®, Escovilhões de limpeza para copos de vidro
Fornecedor: VWR
VWR®
149-0134EA 30.9 EUR
149-0134
VWR®, Escovilhões de limpeza para copos de vidro
Escovilhões
Cerdas brancas de nylon com pega de Madeira. Ideais para a limpeza minuciosa e intensiva de copos de vidro e de uma vasta gama de utensílios de laboratório de boca larga.
  • Cerdas resistentes a produtos químicos
  • Os fortes tufos de cerdas na ponta do escovilhão reduzem o perigo de riscos e aumentam a intensidade de limpeza
  • Com argola para pendurar