Print…
VWR®, Escovilhões de limpeza para buretas
Fornecedor: VWR
VWR®
149-0215EA 20.4 EUR
149-0215
VWR®, Escovilhões de limpeza para buretas
Escovilhões
Cerdas brancas naturais com pega de arame. Ideais para a limpeza de buretas, pipetas e tubos compridos.
  • Pega comprida e flexível
  • A ponta tipo leque evita riscos
  • Com argola para pendurar