Print…
Procurou por: Caixas para tubos
7  resultados encontrados
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (211-0370)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: De PP, com tampa transparente.
UOM: 1 * 5 unid.
Fornecedor: Simport Scientific
Descrição: Cover and base made of polystyrene.
Fornecedor: GLW
Descrição: Styro racks are made of heavy expanded polystyrene which are used in freezer down to -90 °C. System box is made of cardboard and is designed to secure...
Fornecedor: Simport Scientific
Descrição: Cover is made of PS and base made of high impact PS.
Código de Artigo: (HEATHS120018)
Fornecedor: HEATHROW
Descrição: Expanding storage rack reduce sample handling time and the need for several racks when working with samples for cold temperature storage. The opening ...
UOM: 1 * 40 unid.
Fornecedor: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Descrição: Box in bright colours made of PP for cell culture tubes of 15 or 50 ml (Falcon). Two grids guarantee a safe stand of the tubes in the upper as well as...
Fornecedor: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Descrição: Boxes made of transparent glass-clear polystyrene. Suitable for variable applications.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom