Este sistema de armazenamento resistente a impactos pode conter até 400 slides por unidade, para armazenamento eficiente de espaço. Todos os slides são armazenados na vertical para facilitar a manipulação.
- Bandeja removível dentro da caixa de armazenamento para 100 slots numerados individualmente
- A tampa articulada transparente facilita a visualização do conteúdo da caixa
- Recurso único com este sistema para ler códigos de barras sem ter que remover os slides da caixa
Informações de encomenda: Cada sistema inclui uma caixa de lâminas e um tabuleiro amovível.
Fornecimento: Com cada caixa, são fornecidos cartões de índice numerados de um a 100 para registar os identificadores das lâminas.