Print…
Suportes para armazenamento de caixas de lâminas
Fornecedor: VWR Collection
VWR®
631-0742EA 386 EUR
631-0742
Suportes para armazenamento de caixas de lâminas
Lâminas, Caixas e arquivadores
Storage racks for microscopy slides make organisation of samples easy.
  • A construção de acrílico transparente permite visualizar os rótulos das caixas de lâminas
  • As caixas podem ser colocadas em filas ou em colunas
  • Ordenadas por cor, para criar um sistema de codificação fácil
Non skid rubber feet allow for secure bench top placement, whilst pre-drilled holes enable under the counter or wall mounting.