Print…
Caixas de lâminas
Fornecedor: VWR, part of Avantor
VWR®
631-1501EA 10 EUR
631-1501 612-2706 631-1507 VWRU82024-580 631-1510 631-1517 631-1524 631-1506 631-1522 VWRU82024-582 VWRU82003-406 VWRU82024-584 631-1521 631-1526 631-1500 631-1503 631-1508 631-1519 612-2707 631-1504 612-2708 631-1502
Caixas de lâminas
Lâminas, Caixas e arquivadores
Estas caixas de lâminas de microscópio robustas, constituídas por duas peças, podem conter lâminas standard para armazenamento ou transporte.
  • As caixas podem ser empilhadas com toda a segurança
  • Com codificação por cores, para uma identificação fácil
  • Com folha de inventário de lâminas no interior da tampa
  • Com tampa à parte (caixa para 25), tampa com fecho de encaixe de plástico (caixa para 50) ou com fecho e dobradiças niquelados (caixa para 100)
The box is made of durable ABS and secured with a rust resistant, nickel plated clasp and hinge pin for storage or transport.