Print…
Caixas de lâminas
Fornecedor: VWR, part of Avantor
VWR®
631-0738EA 6.2 EUR
631-0738 631-0735 631-0737 631-0736 631-0739 631-0740
Caixas de lâminas
Lâminas, Caixas e arquivadores
Caixas de lâminas para reter lâminas de microscopia padrão.
  • As tampas com dobradiças são mantidas firmemente fechadas pelo fecho.
  • Pés para maior estabilidade ao empilhar as caixas umas sobre as outras.
  • Folha de inventário de lâminas no interior da tampa