Print…
Refrigerador Labtop -20 °C, Nunc™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Nunc™
391-7635EA 323 EUR
391-7635
Refrigerador Labtop -20 °C, Nunc™
Caixas Refrigeradores de bancada
De PC resistente a impactos.
  • Com grelha alfanumérica impressa na tampa transparente, colocável numa única posição
  • Com capacidade para 20 CryoTubes™ (de 1,0 e 1,8 ml) e inclui insertos para acomodar microtubos de 0,2 a 0,5 ml
  • Empilhável
  • Com pega que bloqueia a tampa
Protege enzimas, células, reagentes e soluções, mantendo as temperaturas do congelador enquanto permanece sobre a bancada do laboratório. Mantém a temperatura do congelador durante o ciclo sem formação de gelo, uma falha de energia e a abertura acidental da porta.