Refrigeradores Labtop −20 °C.
PC, azul.
Secção inferior cheia com um gel não tóxico, com pega.
471-0000/471-0001: Irá manter uma temperatura abaixo de –15 °C durante mais de 2 horas.
Dezasseis insertos incluídos convertem orifícios de 1,5 ml para aceitar tubos de 0,5 ou 0,2 ml.
Refrigeradores Labtop 0 °C.
PC, verde.
Secção inferior cheia com um gel não tóxico, com pega.
Modelo 479-3461: mantém a temperatura abaixo de 1 °C durante 5 horas, tampa branca com enchimento de gel.
Modelo 479-3460: mantém a temperatura abaixo de 1 °C durante 3,5 horas, tampa transparente sem enchimento.
Modelos 471-0002/-0003: mantêm a temperatura abaixo de 1 °C durante 3,5 horas, tampa transparente sem enchimento.
Dezasseis insertos incluídos convertem orifícios de 1,5 ml para aceitar tubos de 0,5 ou 0,2 ml.