Print…
Unidade Quick Chill™, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Scientific
Nalgene®
479-5160EA 192 EUR
479-5160
Unidade Quick Chill™, Nalgene®
Caixas Refrigeradores de bancada
De PC, com solução isolante não tóxica
  • Não há contacto directo entre os tubos e a solução isolante, o que evita a degradação dos rótulos e das marcações
  • Empilháveis, com pés de borracha antiderrapante
Para a rápida refrigeração de amostras biológicas. Pode ser utilizada repetidamente durante 45 minutos. Refrigera até 2 ml de soluções à base de álcool a −20 °C em menos de 3 minutos, ou até 2 ml de soluções aquosas a 0 °C em menos de 4 minutos.
Para 12 (3x4) microtubos de 1,5 ou 0,5 ml
L×P×A: 151×108×125 mm