Print…
VWR®, Frascos, de boca larga, quadrados, com tampa roscada
Fornecedor: VWR
215-7396EA 4 EUR
215-7396 215-7390 215-7392 215-7394
VWR®, Frascos, de boca larga, quadrados, com tampa roscada
Frascos Frascos de Plástico
De HDPE, com tampa inviolável de HDPE preto.
  • Good chemical resistance
  • Leakproof
  • Space saving
Perfeitos para colheita, armazenamento e transporte de amostras. Ideais para líquidos, produtos pastosos e material granulado. A boca larga facilita o enchimento e a limpeza.