Print…
Esguichos, de boca larga com tampas coloridas
Fornecedor: Kartell
Kartell
215-9013EA 39.5 EUR
215-9013 KART1638-00_U 215-9015 KART1638-10_U 215-9016 215-9010 215-9017 215-9012 215-9011 KART1638-04_U 215-9014
Esguichos, de boca larga com tampas coloridas
Frascos Esguichos
De boca larga para um enchimento fácil e seguro. Suaves, fáceis de comprimir, com graduação moldada. À prova de fugas, com tampa e tubo de saída inteiriços. Tampas pulverizadoras codificadas com cores.
  • Boa resistência química
  • Termicamente resistentes até 75 °C
  • Tampas pulverizadoras codificadas com 4 cores