Print…
Esguichos, de boca estreita, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
215-8103EA 24.8 EUR
215-8103 215-8105 215-8104 215-8106 NALG2401-0500_FP
Esguichos, de boca estreita, Nalgene®
Frascos Esguichos
De LDPE, translúcidos, com tampa pulverizadora de PP.
Económicos, macios e muito fáceis de comprimir. Para uso com soluções gerais, tais como água, sabão, ácidos diluídos e bases diluídas. A ponta pode ser cortada para aumentar a taxa de fluxo.