Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (2)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Frascos de Winkler
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/37/18945137.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Ordenar por:
Fornecedor:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição:   Frascos para oxigénio seg. Winkler , Cap.: 250-300 ml, Rolha NS: 19/26
Fornecedor:  Brand
Descrição:   Garrafas de oxigénio segundo Winkler, com rolha , Cap.: 100 - 150 ml, Rolha NS: 14/23
Fornecedor:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrição:   Dissolved oxygen bottles acc. to Winkler, glass, clear, for the determination of oxygen dissolved in water.
Código de Artigo: (705-0570)
Fornecedor:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrição:   Bottles, approx. 100 ml capacity made from clear soda lime glass with grounded glass stopper NS 18/8. Hight with stopper approx. 115-120 mm. Accessor...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  HIRSCHMANN
Descrição:   Frascos para oxigénio seg. Winkler, Cap.: 200-300 ml, Rolha NS: 19/26
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 5  de 5