Print…
Nozes, universais, pivotantes
Fornecedor: Avantor
241-0113EA 80.1 EUR
241-0113
Nozes, universais, pivotantes
Pinças /Clamps Nozes de fixação
Bosshead made of laboral aluminium alloy for connecting two retort rods at any angle.
  • Parafuso com pega para fixar a noz no ângulo pretendido
  • Parafusos em T para fixar as varetas