Print…
VWR®, Papel de blotting, grau 703
Fornecedor: VWR
VWR®
732-0603EA 67.4 EUR
732-0603 732-0605 732-0607 732-0591 732-0593 732-0596
VWR®, Papel de blotting, grau 703
Papéis de Blotting
Ideal para utilização como papel condutor no blotting de proteínas e de ácido nucleico. Numa sanduíche de blotting, assegura um fluxo uniforme do tampão, através do gel, para a membrana de transferência. Também indicado para a remoção de géis de suportes de vidro.
  • Integralmente feito de fibras de algodão
  • Uniforme e macio
  • Fabricado com água ultrapura
  • Não contêm aditivos