Print…
Procurou por: Papéis de Blotting
14  resultados encontrados
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Este papel super grosso é usado para completar o sanduíche de mata-borrão. A textura suave e uniforme garante o contato contínuo do tampão da câmara a...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Ideal para utilização como papel condutor no blotting de proteínas e de ácido nucleico. Numa sanduíche de blotting, assegura um fluxo uniforme do tamp...
Fornecedor: Ahlstrom-Munksjö
Descrição: Ahlstrom-Munksjö offers a full range of high quality cotton papers with high absorbency – ideal for chromatographic analysis and blotting methods with...
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: Filter paper designed specifically for Western blotting.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: These Western blotting filter papers are pre-cut cotton sheets for wet or semi-dry, passive or electrophoretic transfer of proteins from polyacrylamid...
Fornecedor: Sartorius
Descrição: Their extremely smooth surface and relatively high thickness provide them with superior absorption properties and uniformity across the entire contact...
Fornecedor: OWL SCIENTIFIC
Descrição: Papel de blotting, Owl™, for semi-dry electroblotting, Algodão, Folhas, 350×450 mm, Peso: 183 g/m², Espessura: 0,83 mm
Fornecedor: Whatman products (Cytiva)
Descrição: Este papel de blotting de uso geral é feito de matérias-primas puras com uma elevada capacidade de absorção e é usado como um suporte do gel da membra...
Fornecedor: Whatman products (Cytiva)
Descrição: Celulose pura produzida inteiramente a partir de linters de algodão da mais alta qualidade, sem aditivos de nenhum tipo.
Código de Artigo: (631-0866)
Fornecedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrição: Papel de blotting, Spare for no. 1238, Folhas, 200×45 mm
UOM: 1 * 25 unid.
Código de Artigo: (515-8110)
Fornecedor: Whatman products (Cytiva)
Descrição: Absorbent paper strips made from cellulose for the removal of excess liquids, e.g., from microscope specimens.
UOM: 1 * 100 unid.
Fornecedor: Cytiva
Descrição: Papel de blotting, Folhas, 210×260 mm
Código de Artigo: (RPN6101M)
Fornecedor: Cytiva
Descrição: Papel de blotting para investigação laboratorial para uso em eletroforese em gel em todas as aplicações de estudos de proteínas e biologia molecular.
UOM: 1 * 100 unid.
Fornecedor: Cytiva
Descrição: Papel de blotting, Folhas, 90×105 mm
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom