Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Lancetas para sangue
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/54/18944954.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"12"
Ordenar por:
Fornecedor:  Vitrex Medical A/S
Descrição:   Simple, flat, steel lancet.
Fornecedor:  Vitrex Medical A/S
Descrição:   Safety lancets for blood glucose and other in vitro diagnostic tests.
Fornecedor:  Vitrex Medical A/S
Descrição:   Safety lancets for blood glucose and other in vitro diagnostic tests.
Fornecedor:  Vitrex Medical A/S
Descrição:   Safety lancets for blood glucose and other in vitro diagnostic tests.
Fornecedor:  Vitrex Medical A/S
Descrição:   Needle material is stainless steel grade 304/1 Cr18Ni9 and moulded body/cap material is LDPE (Low Density Polyethylene).
Fornecedor:  Vitrex Medical A/S
Descrição:   Safety lancets for blood glucose and other in vitro diagnostic tests.
Fornecedor:  Vitrex Medical A/S
Descrição:   For high volume blood flow with minimum depth of penetration.
Código de Artigo: (MARI7300200)
Fornecedor:  MARIENFELD
Descrição:   Feitos em aço inoxidável de elevado grau de qualidade X6 Cr 17 (em conformidade com a norma DIN EN 10088-2), conteúdo de crómio de 16 a 18%.
UOM:  1 * 200 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 12
  1  2  Próxima