De PP
Contentor amarelo com duas pegas laterais e uma pega na tampa. Para recolha e armazenamento de objectos com pontas afiadas ou cortantes e de resíduos laboratoriais.
- Resistente à perfuração
- Base moldada de modo a ter a forma da tampa, para estabilidade adicional e facilidade de empilhamento
- A junta aderente Hot Melt forma um vedante impenetrável
Contentor amarelo com duas pegas laterais e uma pega na tampa. Para recolha e armazenamento de objectos com pontas afiadas ou cortantes e de resíduos laboratoriais.
- Resistente à perfuração
- Base moldada de modo a ter a forma da tampa, para estabilidade adicional e facilidade de empilhamento
- A junta aderente Hot Melt forma um vedante impenetrável
Aprovado pelas NU e com aprovação ADR, está em conformidade com a norma NF X 30 - 505
Certificações: Aprovado pelas NU e com aprovação ADR, está em conformidade com a norma NF X 30 - 505