Print…
Contentores de resíduos, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Scientific
129-3601EA 343 EUR
NALG6920-0120
Contentores de resíduos, Nalgene®
De PP.
Contentor ideal para guardar e esterilizar resíduos, peças de vestuário, etc.
  • Heavy duty
  • Cover and container moulded handles
  • Autoclavable
  • Friction fit closure fits securely
Contentor ideal para guardar e esterilizar resíduos, peças de vestuário, etc.
  • Resistentes
  • Tampa e pegas moldadas
  • Autoclavável
  • Fecho de ajuste por fricção que encaixa em segurança
Satisfazem os requisitos da norma norte-americana da OSHA 29 CFR, Parte 1910.1030, relativos à utilização como protecção contra agentes patogénicos transportados no sangue.
Certificações: Satisfazem os requisitos da norma norte-americana da OSHA 29 CFR, Parte 1910.1030, relativos à utilização como protecção contra agentes patogénicos transportados no sangue.