Print…
VWR®, Copos descartáveis
Fornecedor: VWR
VWR®
611-1368EA 80.6 EUR
611-1368 611-1367 611-1366 611-1365 611-1364 611-1363 VWRU13915-985
VWR®, Copos descartáveis
Copos
PS.
  • Adequados para uso em vários dispensadores de amostras
  • Os copos de 5 e 20 ml de capacidade estão aconselhados para as análises por fotometria de chama
Copos económicos para uso universal numa vasta gama de utilizações.